Documentos clave
1.06018
Supelco
Metanol
≥99.8% (GC), HPLC grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®
Sinónimos:
MeOH, Hidroximetano, Carbinol, Alcohol metílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-659-6
NACRES:
NA.03
assay:
≥99.8% (GC)
technique(s):
HPLC: suitable
bp:
64.7 °C (lit.)
vapor pressure:
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Metanol, for liquid chromatography LiChrosolv®
grade
HPLC grade
isocratic
Quality Level
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
potency
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.03% Water
evapn. residue
≤3.0 mg/L
color
APHA: ≤10
transmittance
225 nm, ≥50%
240 nm, ≥80%
265 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Los disolventes LiChrosolv® exhiben un alto grado de transmitancia UV, un bajo recuento de partículas, baja acidez y alcalinidad y un bajo nivel de residuos de evaporación. Esto los hace ideales para separaciones reproducibles.
Application
Pensados para aplicaciones de HPLC, U/HPLC y LC-MS.
Destacado en el desarrollo de métodos de:
  • Benacepril - Método de la USP para el benacepril RS
  • Betametasona - Método USP Valoración del valerato de betametasona
  • Irbesartán - Método USP Valoración del irbesartán
  • Lamivudina - Método USP para la lamivudina RS
  • Lansoprazol - Método USP para el lansoprazol RS
  • Levofloxacino - Método USP para el levofloxacino
  • - Método USP para valoración del levofloxacinoRS
  • Nifedipina - Método USP para RS - Método USP para valoración de la nifedipina
  • Métodos monográficos de la farmacopea - Métodos de HPLC y UHPLC para el análisis de fármacos regulados
  • Pioglitazona - Método USP para el HCl de pioglitazona RS - USP Método USP para valoración del HCl de la pioglitazona
Features and Benefits
  • idoneidad probada y especificada para UHPLC-MS y UHPLC-UV: para flexibilidad analítica
  • calidad especificada en positivo y negativo en ionización por electropulverización (ESI) positiva y negativa y espectrometría de masas con ionización química a presión atmosférica (APCI-MS) para límites de detección más bajos y confianza en los análisis para todos los modos importantes de MS (prueba 1)
    —ESI/APCI (+) <2 ppb
    —ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • menor perfil de impurezas: para líneas base sin interferencias (prueba 2)
  • microfiltrado a través de un filtro de 0,2 μm (prueba 3) para proporcionar:
    —una vida útil prolongada de los filtros y las partes mecánicas de los sistemas de HPLC
    ––riesgo reducido de obstrucción de las columnas
  • envasado en botellas de vidrio de borosilicato para minimizar la contaminación por iones metálicos
  • menores niveles de impurezas metálicas traza para una formación mínima de aductos de iones metálicos
    —<5 ppb
  • el menor nivel de impurezas de polietilenglicol (PEG) en la línea de disolventes UHPLC-MS (cociente señal/ruido PEG S/N < 50)
Preparation Note
Producto filtrado a través de un filtro de 0,2 μm
Analysis Note
Número de evaporación: 1,9
Pureza (GC): ≥ 99,8 %
Identidad (IR): conforme
Residuo de evaporación: ≤ 3,0 mg/l
Agua: ≤ 0,03 %
Color: ≤ 10 Hazen
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidad: ≤ 0,0002 meq/g
Transmitancia (a 225 nm): ≥ 50 %
Transmitancia (a 240 nm): ≥ 80 %
Transmitancia (desde 265 nm): ≥ 98 %
Filtrada con un filtro de 0,2 µm
Other Notes
Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
An HPTLC method for rapid urea detection in milk using a TLC plate scanner and Silica Gel 60 F254 HPTLC plate.
HPLC-DAD method on Ascentis® Express C8 column analyzes safinamide purity and related impurities meeting system suitability criteria.
This application note describes the HPTLC-based identification of fixed oils using octadecyl silyl silica gel as the coating substance, following USP 43 NF 38 monograph method containing USP general chapter <202>.
Ver todo
Protocolos
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
GB method with Ascentis® Express C30 column achieves baseline resolution for Vitamin A and E critical pair.
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.