Key Documents
1.02931
Supelco
Dimetilsulfóxido
for DNA and peptide synthesis (max. 0.025% H₂O)
Sinónimos:
DMSO
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2SO
Número de CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-664-3
NACRES:
NA.05
vapor density
2.7 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
potency
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %, 63 °F
technique(s)
DNA amplification: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.025% Water
evapn. residue
≤10 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
kinematic viscosity
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
transition temp
flash point 87 °C
solubility
1000 g/L
density
1.10 g/mL (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Dimetil sulfóxido como agente reductor de carga en fase gaseosa para la determinación de la masa intacta de proteínas pegiladas: se explora la eficacia del DMSO en la reducción de la carga de las proteínas durante la espectrometría de masas, mejorando la precisión de las mediciones de masa para proteínas pegiladas, un aspecto crucial en los análisis biofarmacéuticos (Skjærvø Ø et al., 2024).
  • Foldámeros de arilamida con enlaces de hidrógeno funcionalizados con benzoselenadiazol: propiedades sensibles al disolvente y autoensamblaje helicoidal dirigido por enlace de calcógeno en estado sólido: en este artículo se comenta como influye el DMSO en las propiedades de autoensamblaje de nuevos foldámeros, demostrando su importancia en el estudio de la ciencia avanzada de los materiales(Liu CZ et al., 2024).
  • Control de los enlaces de hidrógeno interfaciales en una superficie de oro: el efecto de los codisolventes orgánicos: en este estudio se presenta el papel del DMSO en la modulación de los enlaces de hidrógeno en las interfases, particularmente en presencia de superficies de oro, lo cual es relevante en la química de superficies y aplicaciones de sensores (Al-Mualem ZA et al., 2024).
Caution
Fácilmente superenfriado, vuelve a fundir lentamente a temperatura ambiente. Producto solidificado que puede volver a licuarse por calentamiento a temperatura ambiente sin detrimento del producto.
Specifications
Concentración de saturación en el aire: 8,0 g/m3 (20 °C)
Analysis Note
Pureza (GC): ≥ 99,9 %
Identidad (IR): conforme
Color: ≤ 10 Hazen
Acidez: ≤ 0,0005 meq/g
Alcalinidad: ≤ 0,0002 meq/g
Residuos de evaporación: ≤ 10 mg/l
Agua: ≤ 0,025 %
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup