1.02047
Calcium hydroxide
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Calcium hydroxide
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥96.0% (acidimetric)
Formulario
solid
potencia
7340 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.03% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
550 °C (decomposition)
solubilidad
1.7 g/L
densidad
2.24 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
400 kg/m3
trazas de anión
carbonate (CO32-): ≤3.0% (as CaCO3)
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.1%
trazas de catión
Fe: ≤0.05%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.5%
Na: ≤0.05%
Sr: ≤0.05%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Ca+2].[O-H].[O-H]
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Clave InChI
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
- Synthesis and utilization of polyol-modified high specific surface area Ca(OH)(2): This research explores the enhanced properties of calcium hydroxide when modified for high surface area applications, crucial for environmental and material science applications, particularly in pollution control and advanced material composites. (Yan et al., 2024).
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.03 %
Carbonate (as CaCO₃): ≤ 3.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfur compounds (as SO₄): ≤ 0.1 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.003 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
K (Potassium): ≤ 0.05 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.5 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Sr (Strontium): ≤ 0.05 %
Conforms ACS, Reag. Ph. Eur.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable