Key Documents
1.01369
Supelco
Rojo neutro (C.I. 50040)
pH indicator and for microbiology
Sinónimos:
Rojo neutro (C.I. 50040)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H17ClN4
Número de CAS:
Peso molecular:
288.78
MDL number:
UNSPSC Code:
41116130
EC Index Number:
209-035-8
NACRES:
NB.21
product name
Rojo neutro (C.I. 50040), indicator and for microbiology
Quality Level
form
solid
composition
dye content, ≥75% spectrophotometric assay
loss
≤18% loss on drying, 110°C
pH
3.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
50 g/L
bulk density
350‑500 kg/m3
Amax
452-455 nm (buffer pH 8.0)
514-519 nm (buffer pH 6.8)
λmax
540-543 nm at 50% in ethanol
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
InChI key
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Detección mediante teléfonos inteligentes e imágenes in vivo e in vitro de Mn(VII) basadas en puntos de carbono fluorescentes rojos dopados con nitrógeno: Li et al. presentan un nuevo sistema de sensores basado en teléfonos inteligentes que utiliza puntos de carbono fluorescente rojo dopado con nitrógeno para detectar iones Mn(VII). En el estudio aprovecha las propiedades de fluorescencia roja de estos puntos de carbono para la obtención de imágenes in vivo e in vitro, mejorando la precisión de la detección y la aplicación en la vigilancia medioambiental y la obtención de imágenes biológicas (Li et al., 2024).
  • Sistema bioanalítico "2 en 1" basado en polímeros conductores nanocompuestos para la detección temprana de la contaminación de las aguas superficiales: Kharkova et al. desarrollan un sistema bioanalítico que integra polímeros conductores nanocompuestos para detectar la contaminación de las aguas superficiales. El rojo neutro se utiliza como indicador para la detección electroquímica de contaminantes, lo que demuestra el potencial del sistema para una vigilancia medioambiental temprana y precisa (Kharkova et al., 2024).
  • Tecnología programable de limpieza de aguas residuales: regeneración de biopelículas de quitosano con capacidad antibacteriana mediante autodepuración de los contaminantes del agua: Wu et al. exploran una tecnología programable de limpieza de aguas residuales que regenera biopelículas de quitosano con propiedades antibacterianas. El rojo neutro desempeña un papel fundamental en la evaluación de la eficacia de las biopelículas en los procesos de autopurificación, ofreciendo información sobre la gestión sostenible de las aguas residuales (Wu et al., 2024).
  • Características y comportamiento de adsorción de microplásticos típicos en simulación de meteorización acelerada a largo plazo: Yu et al. examinan las características y el comportamiento de adsorción de microplásticos bajo meteorización prolongada. El colorante rojo neutro se emplea para estudiar las interacciones superficiales y los patrones de degradación de los microplásticos, proporcionando datos valiosos para las evaluaciones del impacto medioambiental (Yu et al., 2024).
Analysis Note
Contenido de colorante (espectrofotométricamente): ≥ 75 %
Identidad (espectro UV/VIS): pasa la prueba
Intervalo de transición: pH 6,8 - pH 8,0 Rojo violeta - amarillo anaranjado
Absorción máxima λmáx. (etanol al 50 %): 540 - 543 nm
Absorción máxima λ 1 (tampón a pH 6,8): 514 - 519 nm
Absorción máxima λ 2 (tampón a pH 8,0): 452- 455 nm
Absortividad espec. A 1%/1cm (λ/máx; 0,005 g/l; etanol 50 %): 1180 - 1610
Absortividad espec. A 1 %/1cm (λ1/máx; 0,015 g/l; tampón a pH 6,8; calc. como sustancias secas): 425 - 575
Absortividad espec. A 1 %/1cm (λ/ 2 máx; 0,015 g/l; tampón a pH 8; calc. como sustancias secas): 395 - 535
Análisis TLC: pasa la prueba
Pérdida por desecación (110 °C): ≤ 18 %
Idoneidad para microbiología: pasa la prueba
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c