Key Documents
09-213
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-mTOR (Ser2448)
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
FRAP1, FRAP, FRAP2, RAFT1, RAPT1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pSer2448)
Gene Information
human ... MTOR(2475)
General description
La mTOR (diana de rapamicina en células de mamífero, también conocida como FRAP, RAPT o RAFT) es una proteína cinasa de Ser/Thr grande, de 289 kDa, que regula la progresión del ciclo celular, el crecimiento celular, la síntesis de proteínas, la biogénesis de ribosomas y la autofagia. mTOR es un miembro evolutivamente conservado de la familia de cinasas relacionadas con la fosfoinositol cinasa (PIKK) cuya actividad está regulada por la fosforilación en la Ser2448 por Akt en respuesta a la actividad de la insulina o muscular. Curiosamente, la mTOR es el componente central de dos complejos multímeros de cinasa que consisten en la mTOR y muchas otras proteínas de unión a mTOR. Estos dos complejos proteicos multímeros se denominan mTORC1 y mTORC2. El mTORC1 (complejo mTOR 1) consta al menos de mTOR, Raptor y GβL (mLST8). Se sabe que el mTORC1 desempeña un papel central en la señalización de la insulina, que es crucial en el mantenimiento de la homeostasis metabólica. El complejo es activado principalmente por la vía PI3 cinasa/Akt. Tras la estimulación por insulina, la Akt activa el mTORC1 fosforilando e inhibiendo el TSC (y posiblemente otras dianas aún por descubrir y/o la misma mTOR). Esto inhibe el pequeño regulador Rheb (homólogo Ras enriquecido en el cerebro) de la GTPasa en etapas anteriores. Esto inhibe la actividad cinasa del complejo mTORC1, desactivando así su capacidad de fosforilar sus dianas consecutivas, como p70 S6K en la Thr389 y 4E-BP1 en la Thr229. El otro complejo mTOR, el mTORC2 (complejo mTOR 2), está compuesto por lo menos por mTOR, Rictor, GL, Sin1, Protor 1 y 2. El mTORC2 influye en la proliferación celular y la supervivencia principalmente mediante la fosforilación del motivo hidrófobo de Akt en la Ser473, un efector bien conocido de la vía de la cinasa PI3. Además de fosforilar la Akt, se sabe también que el complejo mTORC2 influye en la organización y la migración citoesquelética ejerciendo sus efectos a través de Rac, Rho y PKC. Es curioso que, a diferencia del mTORC1, el complejo mTORC2 no parece ser inhibido por el tratamiento con rapamicina y por esta razón se conoce como el complejo insensible a la rapamicina. Alteraciones en ambos complejos de la mTOR están asociadas con una variedad de enfermedades, entre ellas el cáncer y la diabetes.
Specificity
Reconoce a la mTOR cuando está fosforilada en la Ser2448
Se prevé reacción cruzada con rata, ratón, oveja y macaco Rhesus debido a la homología de secuencia del 100 %.
Immunogen
Aminoácidos que abarcan e incluyen la Ser2448 fosforilada de la mTOR humana
Application
Este anticuerpo anti-mTOR se ha validado para utilizarse en WB para la detección de fosfo-mTOR (Ser2448).
Subcategoría de investigación
Señalización PI3K, Akt, y mTOR
Metabolismo de glucosa/glucógeno
Señalización insulina/energía
Adhesión (CAM)
Quality
Evaluada por inmunoelectrotransferencia (Western blot) en lisado de células A431 tratadas y no tratadas con EGF.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
Este anticuerpo detectó la mTOR fosforilada en la Ser2448 en lisados de células A431 tratadas y no tratadas con EGF.
Target description
~289 kDa observado.
Puede observarse una banda no caracterizada a ~59 kDa
Physical form
IgG policlonal de conejo purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Analysis Note
Controlar
Lisado de células A431 tratadas y no tratadas con EGF.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Optional
Visite la Librería de documentos
Kensuke Tateishi et al.
Acta neuropathologica communications, 11(1), 186-186 (2023-11-28)
In IDH-mutant astrocytoma, IDH2 mutation is quite rare and biological mechanisms underlying tumor progression in IDH2-mutant astrocytoma remain elusive. Here, we report a unique case of IDH2 mutant astrocytoma, CNS WHO grade 3 that developed tumor progression. We performed a
Tatsuo Adachi et al.
Drug discoveries & therapeutics, 9(4), 282-288 (2015-04-07)
Some peptides that are highly conserved between insects and mammals have anti-tumor action. Screening for inhibitors of cell growth from animal fluids may provide useful clues to anti-tumor drugs. Inducers of autophagy also have anti-tumor activity. The current authors recently
SWI/SNF chromatin remodeling enzyme ATPases promote cell proliferation in normal mammary epithelial cells.
Cohet, N; Stewart, KM; Mudhasani, R; Asirvatham, AJ; Mallappa, C; Imbalzano, KM; Weaver et al.
Journal of Cellular Physiology null
Yange Liu et al.
BioMed research international, 2017, 9374026-9374026 (2017-04-21)
Antrodia cinnamomea, a folk medicinal mushroom, has numerous biological effects. In this study, we aim to assess whether the antifatigue effects of A. cinnamomea mycelia (AC) and its underlying mechanisms are related to oxidative stress signaling using behavioral mouse models
Giada Poli et al.
Oncotarget, 7(31), 49636-49648 (2016-07-09)
Adrenocortical carcinoma (ACC) is a rare heterogeneous malignancy with poor prognosis. Since radical surgery is the only available treatment, more specific and effective drugs are urgently required. The anti-diabetic drug metformin has been associated with a decreased cancer prevalence and