Key Documents
07-408
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Smad2/3
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
MAD, mothers against decapentaplegic homolog 2 (Drosophila), Mad protein homolog, Mad, mothers against decapentaplegic homolog 2, Mad-related protein 2, Mothers against DPP homolog 2, SMAD 2, SMAD family member 2, SMAD, mothers against DPP homolog 2, SMA
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SMAD2(4087)
General description
SMAD2 o madres contra el homólogo decapentapléjico 2 es un polipéptido que, como su nombre indica, es un homólogo del gen de Drosophila: «Mothers against decepentaplegic» (Madres contra decapentapléjico). Pertenece a la familia de proteínas SMAD, que pertenecen a la superfamilia de moduladores TGFbeta. Al igual que muchos otros miembros de la familia TGFβ, la SMAD2 participa en la señalización celular. La SMAD2 modula las señales de la activina y el TGFbeta. Interacciona con el anclaje de SMAD para la activación del receptor (SARA). La unión de los ligandos causa la fosforilación de la proteína SMAD2, la disociación del receptor SARA y la asociación con SMAD4. Posteriormente se transfiere al núcleo donde forma complejos con otras proteínas y actúa como factor de transcripción. La SMAD2 es una SMAD regulada por receptores (R-SMAD) y es activada por el receptor cinasa tipo 1 de la proteína morfogenética ósea.
Specificity
Reconoce la Smad2, Pm 55-60 kDa, y la Smad3, Pm 50 kDa, humanas determinadas utilizando células Cos transfectadas con Smad2 y Smad3.
Immunogen
Proteína de fusión que corresponde a los aminoácidos 186-273 de la Smad2 humana.
Application
Análisis mediante inmunotransferencia: una dilución 1:1000-1:2000 detectó la Smad2/3 en lisados RIPA de células HepG2.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-Smad2/3 es un anticuerpo policlonal de conejo para la detección de Smad2/3, también conocida como MAD-madres contra el homólogo decapentapléjico 2 (mothers against decapentaplegic-homolog 2) y se ha validado en WB.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia Western en lisados Hela.
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
una dilución 1:500 de este lote detectó la SMAD2/3 en 10 μg de lisados Hela.
Target description
50-60 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-1029
Physical form
IgG policlonal de conejo purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,07 M, pH 7,4, NaCl 0,105 M con acida sódica al 0,035 % y glicerol al 30 %.
Purificada por inmunoafinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Lisado de células HepG2.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
SMAD3 and EGR1 physically and functionally interact in promoter-specific fashion.
Jerome Fortin,Daniel J Bernard
Cellular Signalling null
TGFbeta signaling: receptors, transducers, and Mad proteins.
Massague, J
Cell, 85, 947-950 (1996)
Embryonic overexpression of Galgt2 inhibits skeletal muscle growth via activation of myostatin signaling.
Kumaran Chandraskeharan,Paul T Martin
Muscle and Nerve null
Sphere formation reverses the metastatic and cancer stem cell phenotype of the murine mammary tumour 4T1, independently of the putative cancer stem cell marker Sca-1.
Heli Matilainen,Xiao-Wen Yu,Ching-Wen Tang,Michael V Berridge,Melanie J McConnell
Cancer letters null
Alfons Torrego et al.
Thorax, 62(4), 307-313 (2007-01-26)
Airway wall remodelling and inflammation are features of chronic asthma. Transforming growth factor beta (TGF-beta) has been implicated in these processes. To determine the effect of allergen challenge on airway inflammation and remodelling and whether TGF-beta isoforms and the Smad