Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
06-923
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Cdk1/Cdc2 (PSTAIR)
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-CDC2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, amphibian, mouse
species reactivity (predicted by homology)
chicken, canine, starfish, monkey, frog, Drosophila, sheep
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
chicken ... Cdk1(396252)
dog ... Cdk1(100856079)
frog ... Cdk1(394503)
fruit fly ... Cdk1(34411)
human ... CDK1(983)
mouse ... Cdk1(12534)
rat ... Cdk1(54237)
General description
La activación de la cinasa cdc2 regula la entrada de todas las células eucariotas en mitosis. La activación de cdc2 está controlada en varios pasos, tales como la unión de ciclinas y la fosforilación de Thr161. Sin embargo, el paso regulador crucial en la activación de cdc2 durante la progresión hacia la mitosis parece ser la desfosforilación de la Tyr15 y la Thr14. La fosforilación de Tyr15 y la inhibición de cdc2 las llevan a cabo las proteínas cinasas Wee1 y Myt1, mientras que la desfosforilación de Tyr15 y la activación de cdc2 las lleva a cabo la cdc25 fosfatasa. La expresión de cdc2 desempeña un papel crucial en la transición celular a través de la fase G2/M. La actividad de cdc2 en las células en división aumenta al inicio de la fase M coincidente con el desmontaje del núcleo celular, la generación de los husos mitóticos y la condensación cromosómica. Varias proteínas, como la histona H1 y pp60src, son sustratos de la cdc2.
Specificity
Cdk1/cdc2 cinasa
Se prevé una gran reactividad cruzada entre especies.
Immunogen
Péptido sintético que corresponde a los restos 42-57 de la cdc2 cinasa humana. El inmunógeno es idéntico en una amplia variedad de especies.
Application
Análisis mediante inmunocitoquímica fluorescente:
un lote anterior de este anticuerpo fue utilizado en microscopia inmunofluorescente confocal de células A431. Las células fueron cultivadas, lavadas, fijadas con formaldehído y permeabilizadas con NP40. Se sometieron las células a tinción triple con anti-Cdk1/Cdc2 (Rojo, Cy3), faloidina (actina, verde, AlexaFluor488), y DAPI (azul, núcleo). Tinción nuclear positiva.
Inmunoprecipitación : 4 µg de un lote anterior provocó la inmunoprecipitación de la cdc2 de 500 µg de lisado RIPA de células A431.
El anticuerpo anti-Cdk1/Cdc2 (PSTAIR) es un anticuerpo policlonal de conejo de gran calidad para la detección de Cdk1/Cdc2 (PSTAIR) y ha sido validado en ICC, IP y WB.
Quality
Evaluada mediante inmunoelectrotransferencia (WB) en lisados RIPA de células A431 humanas, 3T3 de ratón y/o L6 de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0.5-2 µg/ml de este anticuerpo detectaron la cdc2 en lisados RIPA de células A431 humanas, 3T3 de ratón y L6 de rata.
Target description
~34 kDa
Physical form
Presentación: Purificada
Suero de conejo purificado en Tris-glicina (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de referencia 12-301, lisado de células A431 no estimuladas. Añadir 2,5 µl de 2-mercaptoetanol/100 µl de lisado y hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargar 20 µg del lisado reducido por carril para minigeles.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Cdk1 inhibition induces mutually inhibitory apoptosis and reactivation of Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus.
Li, X; Chen, S; Sun, R
Journal of virology null
Tsvetomira Ivanova et al.
Nature communications, 11(1), 2267-2267 (2020-05-10)
To faithfully transmit genetic information, cells must replicate their entire genome before division. This is thought to be ensured by the temporal separation of replication and chromosome segregation. Here we show that in 20-40% of unperturbed yeast cells, DNA synthesis
Tao Fan et al.
Cancer research, 67(16), 7901-7906 (2007-08-19)
A functional genomic approach integrating microarray and proteomic analyses done in our laboratory has identified 14-3-3zeta as a putative oncogene whose activation was common and driven by its genomic amplification in lung adenocarcinomas. 14-3-3zeta is believed to function in cell
Platelet-activating factor- and thrombin-induced stimulation of p34cdc2-cyclin histone H1 kinase activity in platelets.
Samiei, M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 266, 14889-14892 (1991)
Yongfeng Guo et al.
Biology open, 5(11), 1648-1661 (2016-11-02)
During development, cell proliferation and differentiation must be tightly coordinated to ensure proper tissue morphogenesis. Because steroid hormones are central regulators of developmental timing, understanding the links between steroid hormone signaling and cell proliferation is crucial to understanding the molecular