05-677
Anticuerpo anti-fosfo-Src (Tyr416), clon 9A6
clone 9A6, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
proto-oncogene tyrosine-protein kinase SRC, protooncogene SRC, Rous sarcoma, tyrosine kinase pp60c-src, tyrosine-protein kinase SRC-1, v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog, v-src sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homo
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9A6, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG3
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr416)
Gene Information
human ... SRC(6714)
Categorías relacionadas
General description
Specificity
Immunogen
Application
Comunicación molecular
Comunicación citoesquelética
Quality
Análisis de la Src mediante autofosforilación /transferencia Western: 0,5-2 μg/ml de este anticuerpo detectaron fuertemente la Src recombinante (Nº de referencia 14-326) después de la incubación con Mg/Mn/ATP. La fosfoespecificidad fue confirmada por la desfosforilación de la proteína Src con λ-fosfatasa.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Analysis Note
Fibroblastos de embrión de pollo (CEF) que expresan la proteína Src nativa humana
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3