05-457
Anticuerpo anti-histona H1, clon AE-4
clone AE-4, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
H1 histone family, member 4, Histone H1b, histone 1, H1e, histone cluster 1, H1e
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AE-4, monoclonal
species reactivity
bovine, human, plant
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... H1-4(617854)
human ... H1-4(3008)
Categorías relacionadas
General description
Specificity
Immunogen
Application
Epigenética y función nuclear
5-20 µg/ml de un lote anterior mostraron inmunotinción nuclear positiva en células A431 fijadas con paraformaldehído al 4 % y metanol.
ELISA:
recomendado.
Histonas
Quality
Inmunotransferencia Western:
1-4 µg/ml de este lote detectaron la histona H1 en lisados de un extracto ácido de células HeLa.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Recomendaciones de manipulación:
Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Extractos nucleares de células NIH3T3 o HeLa.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c