Merck
880121P
Avanti
DSPE-PEG(2000) Succinyl
Avanti Research - A Croda Brand 880121P, powder
Sinónimos:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[succinyl(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
10 MG
$135.000
$135.000
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
$135.000
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
$135.000
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (880121P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880121P-100mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 880121P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\N([H])C(CCC(O)=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
Categorías relacionadas
Descripción general
DSPE-PEG(2000) Succinyl is a functionalized polyethylene glycol (PEG) lipid conjugate.
Aplicación
DSPE-PEG(2000) Succinyl has been used to create a lipid monolayer for the synthesis of nanoparticles encapsulating curcumin.[1]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880121P-100mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880121P-10mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Lipid-polymer nanoparticles encapsulating curcumin for modulating the vascular deposition of breast cancer cells
Palange AL, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 10(5), e991-e1002 (2014)