Merck
W510505
Sigma-Aldrich
Undecano
≥99%
Sinónimos:
n-Undecano, Hendecano
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)9CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
156.31
Beilstein:
1697099
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
faint
grado:
Fragrance grade
origen biológico:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Fragrance grade
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
densidad de vapor
5.4 (vs air)
presión de vapor
<0.4 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.417 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
densidad
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
faint
cadena SMILES
CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
Clave InChI
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Undecano es un hidrocarburo saturado que según parece se encuentra en el aceite volátil extraído del polvo y la hoja de Hypericum triquetrifolium Turra, las hojas de Solanum aculeastrum y las flores de Pittosporum tobrira.
Aplicación
  • Estudio de preparación y rendimiento del material de almacenamiento en frío con cambio de fase n-undecano: este estudio se centra en la preparación y el rendimiento del n-undecano como material de cambio de fase para aplicaciones de almacenamiento en frío. Se destacan sus propiedades térmicas y su posible uso en sistemas de almacenamiento de energía, ofreciendo avances en la ciencia de los materiales y la eficiencia energética (Yan et al., 2024).
Cláusula de descargo de responsabilidad
Para I+D y uso alimentario fuera de la UE. No para venta al por menor.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Volatile constituents of Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil cultivated in Greece.
Loukis A & Hatziioannou C.
J. Essent. Oil Res., 17(2), 186-187 (2005)
Isolation of volatile compounds from Solanum aculeastrum (Solanaceae).
Koduru S, et al.
Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 9(1), 65-69 (2006)
Volatile constituents of the leaves and flowers of Hypericum triquetrifolium Turra.
Bertoli A, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 18(2), 91-94 (2003)
Subodh P Jagtap et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(16), 7176-7185 (2012-03-30)
In this work, a bicyclo[4.4.1]undecane scaffold is used to hold oligo(phenylene ethynylene) units in a cofacially stacked arrangement along the entire length of the conjugated units. We study the impact that the resulting strong interchain interactions have on the photophysical
Samuel D Banister et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(1), 38-41 (2010-12-15)
In our continued exploration of trishomocubane derivatives with central nervous system (CNS) activity, N-arylalkyl-8-aminopentacyclo[5.4.0.0(2,6).0(3,10).0(5,9)]undecanes (10-13) displaying affinity for the sigma (σ) receptor were also found, in several cases, to interact with the dopamine transporter (DAT). Compound 12 was identified as