Merck
SYNC144200
Synthware Graham condenser
joint: ST/NS 24/40, hose size 8 mm
Sinónimos:
Synthware C144200, Distillation condenser
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C144200
hose size
8 mm
General description
Synthware Graham condenser features a 200 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standardized 24/40 upper and lower joints, it easily fits various laboratory glassware. Made from durable borosilicate glass.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware Graham condenser
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)