908649
Poly(lactide-co-glycolide)-fluorescein
lactide:glycolide 50:50, Mn 10,000-20,000
Sinónimos:
PLGA, PLGA-fluorescein
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder or chunks
cociente alimentación
lactide:glycolide 50:50
mol peso
Mn 10,000-20,000
average Mn 10,000-20,000
composición
Dye Content, 0.15 μg/mg (polymer)
color
yellow to orange
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.