Merck
900287
Sigma-Aldrich
PCy3 Pd G4
Sinónimos:
(methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino-κN)[1,1′-biphenyl]-2-yl-κC](tricyclohexylphosphine)-palladium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H48NO3PPdS
Número de CAS:
Peso molecular:
664.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Nivel de calidad
Formulario
powder
Características
generation 4
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
214-219 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
C[NH+]1C2=C(C3=C([Pd-2]1([P+](C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6)OS(C)(=O)=O)C=CC=C3)C=CC=C2
InChI
1S/C18H33P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h16-18H,1-15H2;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Clave InChI
VGKOWIXQRLSMGH-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
A powerful ligand for classic cross-coupling reactions combined with the Buchwald Fourth Generation Palladacycle. Bench stable, soluble in most organic solvents.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.