82820
3-Pyridinesulfonic acid
≥98.0% (T)
Sinónimos:
P3SA
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (T)
Formulario
powder
impurezas
≤2% water
mp
>300 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadena SMILES
OS(=O)(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9)
Clave InChI
DVECLMOWYVDJRM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?