777730
2-Bromofuran-3-carboxylic acid
96%
Sinónimos:
2-Bromo-3-furoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
160-163 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1[o]ccc1C(=O)O
InChI
1S/C5H3BrO3/c6-4-3(5(7)8)1-2-9-4/h1-2H,(H,7,8)
Clave InChI
UJNWWTUUYCCIFL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)