Merck
70862
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt hydrate
technical
Sinónimos:
1-Naphthylamine-4-sulfonic acid sodium salt, Naphthionic acid sodium salt, Sodium 4-amino-1-naphthalenesulfonate
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC10H6SO3Na · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
245.23 (anhydrous basis)
Beilstein:
3784871
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Nivel de calidad
Formulario
crystals
impurezas
~25% water
mp
280 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadena SMILES
[Na+].[H]O[H].Nc1ccc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S.Na.H2O/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;;/h1-6H,11H2,(H,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
PGVZBSXAFZCRTM-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
4-Amino-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt hydrate can be used:
  • To prepare 1-bromo-4-naphthalenesulfonic acid, applicable as a phosphorophore in the detection of peptides by capillary electrophoresis.
  • As a reactant to synthesize scandium complexes, applicable as artificial receptors in the removal of amphoteric α−amino acids from aqueous solutions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Detection of nonderivatized peptides in capillary electrophoresis using quenched phosphorescence
Kuijt J, et al.
Analytical Chemistry, 73(21), 5026-5029 (2001)
Nobuyuki Hayashi et al.
The Journal of organic chemistry, 77(21), 9652-9658 (2012-10-12)
To recognize α-amino acids with highly polar side chains in water, poorly water soluble scandium complexes with both Lewis acidic and basic portions were synthesized as artificial receptors. A suspension of some of these receptor molecules in an α-amino acid