Merck
658391
Sigma-Aldrich
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
97%
Sinónimos:
4-[2′-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13NSi
Número de CAS:
Peso molecular:
199.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
107-111 °C
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C12H13NSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7H,1-3H3
InChI key
WWNSLIBJQBBKKG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c