Merck
646733
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-(4-bromophenyl)pyrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8BrN3
Número de CAS:
Peso molecular:
238.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
172-176 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Nc1cc(n[nH]1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H8BrN3/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(11)13-12-8/h1-5H,(H3,11,12,13)
InChI key
FTCWIBNIYIEHDT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)