608203
D-(+)-Glucosa
99.9 atom % 16O, 99.9 atom % 12C
Sinónimos:
Dextrosa
About This Item
Productos recomendados
descripción
13C depleted
18O depleted
pureza isotópica
99.9 atom % 12C
99.9 atom % 16O
Formulario
crystalline powder
actividad óptica
[α]25/D +52.5 to +53°, c = 10 in water + trace NH4OH
mp
150-152 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Clave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)