Merck
518794
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3,5-dimethylphenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 3,5-Dimethyl-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-Hydroxy-3,5-dimethylphenylboronic acid, pinacol cyclic ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H21BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
248.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
100-105 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1O)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H21BO3/c1-9-7-11(8-10(2)12(9)16)15-17-13(3,4)14(5,6)18-15/h7-8,16H,1-6H3
InChI key
TYCKOBOJYNRIBO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c