499943
2-Benzofuranylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
2-Benzofuranboronic acid, Benzofuran-2-ylboronic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95%
mp
114-116 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C8H7BO3/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5,10-11H
InChI key
PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Artículos
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.