330884
(R)-(+)-Atenolol
99%
Sinónimos:
(+)-4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetamide
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
optical activity
[α]25/D +16°, c = 1 in 1 M HCl
mp
148-152 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)NC[C@@H](O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/t12-/m1/s1
InChI key
METKIMKYRPQLGS-GFCCVEGCSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.