Merck
329878
Sigma-Aldrich
Agua-18O
(for PET), 97 atom % 18O
Sinónimos:
Agua 18O
About This Item
Fórmula lineal:
H218O
Número de CAS:
Peso molecular:
20.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
descripción
Normalized with respect to hydrogen
Nivel de calidad
pureza isotópica
97 atom % 18O
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
técnicas
PET imaging: suitable
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
densidad
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
compatibilidad
(for PET)
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
Clave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Descripción general
Agua-18O es un análogo isotópico del agua.
Aplicación
El agua-18O es un agua isotópicamente modificada, que es adecuada para aplicaciones PET.
También puede utilizarse:
  • En paleoclimatología, hidrología y ecología vegetal para analizar los isótopos estables de oxígeno del suelo en la celulosa vegetal utilizando δ18O.
  • Determinar la difusión de la humedad en cristales mediante espectrometría de masas de iones secundarios (SIMS).
Envase
Envasado en botellas de suero con membrana de goma sellada.
Este producto puede estar disponible a granel y puede envasarse a demanda. Para información sobre precios, disponibilidad y formas de presentación, póngase en contacto con el Servicio de Atención al cliente de isótopos estables.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Diffusion of Water Species in Yttria-Stabilized Zirconia
Duong T, et al.
Journal of the American Chemical Society, 92(11), 2731-2737 (2009)
Separating soil and leaf water 18O isotopic signals in plant stem cellulose
Sternberg, Leonel da Silveira Lobo and Anderson, William T and Morrison, Kanema
Geochimica et Cosmochimica Acta, 67(14), 2561-2566 (2003)
Christian Berk et al.
FEBS letters, 595(2), 230-240 (2020-10-29)
Identifying the targetome of a microRNA is key for understanding its functions. Cross-linking and immunoprecipitation (CLIP) methods capture native miRNA-mRNA interactions in cells. Some of these methods yield small amounts of chimeric miRNA-mRNA sequences via ligation of 5'-phosphorylated RNAs produced
Elizabeth A Rettedal et al.
MicrobiologyOpen, 4(2), 208-219 (2015-02-05)
Current limitations in culture-based methods have lead to a reliance on culture-independent approaches, based principally on the comparative analysis of primary semantides such as ribosomal gene sequences. DNA can be remarkably stable in some environments, so its presence does not
Xueyan Cao et al.
Food chemistry, 276, 266-273 (2018-11-10)
Milk glycoproteins are crucial nutrients with a variety of functions. However, whey N-glycoproteomes in human and bovine milks have not been characterized during lactation. Herein, using lectin enrichment and liquid chromatography tandem mass spectrometry, 68, 58, 100, and 98 N-glycoproteins