152250
2,4-Dichlorobenzotrifluoride
98%
Sinónimos:
2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.481 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
density
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl2F3/c8-4-1-2-5(6(9)3-4)7(10,11)12/h1-3H
Inchi Key
KALSHRGEFLVFHE-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
161.6 °F - closed cup
flash_point_c
72 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?