Merck
FTAQ-RO
Roche
ADN polimerasa Taq FastStart, 5 U/μl
dNTPs included: no, hotstart, suitable for PCR
About This Item
Comisión internacional de enzimas:
UNSPSC Code:
41106300
form
liquid
Quality Level
usage
sufficient for ≤1,250 reactions (12032945001)
sufficient for ≤2,500 reactions (12032953001)
sufficient for 1250 reactions
sufficient for ≤250 reactions (12032929001)
sufficient for 250 reactions
sufficient for 2500 reactions
sufficient for ≤50 reactions (12032902001)
sufficient for 50 reactions
sufficient for ≤500 reactions (12032937001)
sufficient for 500 reactions
feature
dNTPs included: no
hotstart
packaging
pkg of 1,000 U (12032937001 [4x250 U])
pkg of 2,500 U (12032945001 [10x250 U])
pkg of 5,000 U (12032953001 [20x250 U])
pkg of 100 U (12032902001)
pkg of 500 U (12032929001 [2x250 U])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
72 °C optimum reaction temp.
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
purified DNA
pH
8-9
solubility
water: miscible
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
storage temp.
−20°C
General description
La ADN polimerasa Taq FastStart es una enzima versátil que puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones y en múltiples plataformas de equipo. Esta ADN polimerasa Taq recombinante termoestable modificada es inactiva a temperaturas inferiores a +75 ºC, pero se activa tras una etapa de activación con calor a +95 ºC de 2 a 4 minutos. Dado que es inactiva a bajas temperaturas, la ADN polimerasa Taq FastStart no puede alargar los híbridos cebador-molde inespecíficos que cabe esperar que se formen a esas temperaturas. La ADN polimerasa Taq FastStart es una herramienta ideal para la PCR de inicio en caliente, porque la enzima permanece inactiva durante la configuración de la PCR y antes de la etapa de desnaturalización inicial.
Application
La ADN polimerasa Taq FastStart es una forma termoestable químicamente modificada de la ADN polimerasa Taq recombinante. La enzima está inactiva a temperaturas comprendidas entre +15 y +25°C durante la configuración de la PCR y luego se activa a +95°C durante la desnaturalización inicial. Esta enzima proporciona resultados superiores debido a su diseño enzimático exclusivo y al sistema tampón optimizado. La ADN polimerasa Taq FastStart es una herramienta ideal para la PCR de inicio en caliente, porque la enzima permanece activa durante la configuración de la PCR y antes de la etapa de desnaturalización inicial.
Puede aplicarse para:
  • PCR
  • PCR múltiple
  • Muestras difíciles por ejemplo, estructuras secundarias o secuencias ricas en GC
  • PCR automatizada por ejemplo, manipulación a temperatura ambiente
  • PCR de inicio en caliente hasta 3 kb
  • RT-PCR de inicio en caliente hasta 3kb
  • PCR con transcripción inversa cuantitativa (RT-qPCR)
  • PCR específica de bisulfito
Utilice la ADN polimerasa Taq FastStart, dNTPack con mezcla de nucleótidos para PCR listos para usar. Para una máxima comodidad, seleccione la mezcla maestra para PCR FastStart lista para usar con concentración 2x.
Features and Benefits
La ADN polimerasa Taq FastStart es una ADN polimerasa Taq recombinante modificada, inactiva a temperaturas por debajo de +75°C. El kit contiene un tampón optimizado para PCR y una disolución GC-RICH para el manejo de una amplia variedad de muestras. Gran estabilidad enzimática que permite utilizar una plataforma robótica para pipetear.
  • Mayor especificidad, sensibilidad y producción:
La PCR de inicio en caliente facilita la configuración de la PCR.
  • Utilización de configuración robótica.
Utilización de esta mezcla enzimática estable durante 24 horas a entre +15 y +25°C.
  • Evita la contaminación por arrastre de la PCR.
Incorpora los dUTP y utiliza la uracil-ADN glucosilasa para el pretratamiento de las mezclas maestras de la PCR.
  • sistema tampón para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) optimizada y disolución GC-RICH para utilizar una amplia gama de muestras
  • resultados superiores debido a su diseño enzimático exclusivo y al sistema tampón optimizado.
Packaging
1 kit que contiene 5 componentes
Quality
Se ensaya la función de cada lote utilizando ADN genómico humano y cebadores específicos para el fragmento de 365 pb del gen tPA humano y un fragmento de 284 pb del gen de la Apo E con un contenido de CG del 74 %. También se analiza la ausencia de exonucleasas y endonucleasas y de actividad melladora.
Unit Definition
Se incuba 1 μg de M13mp9ss ADN, 0,3 μg de cebador de secuenciación M13 y 0,1 μCi[α-32P] de dCTP con cantidades variables de unidades de ADN polimerasa Taq FastStart en 50 μl de tampón de incubación a +65 °C durante 60 minutos. La cantidad de dNTP incorporados se determina mediante precipitación con ácido tricloroacético.
Valoración unitaria: Se incuba 1 μg M13mp9ss de ADN, 0,3 μg de cebador de secuenciación M13 y 0,1 μCi[α-32P] de dCTP con cantidades variables de unidades de ADN polimerasa Taq FastStart en 50 μl de tampón de incubación a +65 °C durante 60 minutos. La cantidad de dNTP incorporados se determina mediante precipitación con ácido tricloroacético.
Volumen de actividad: 5 U/μl
Preparation Note
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): La mezcla maestra Taq Fast Start es estable durante 4 semanas en un intervalo de temperaturas de -25 °C a -15 °C sin cebadores
Tenga en cuenta: Este parámetro no forma parte de la especificación
Storage and Stability
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar bien ventilado.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicado para procedimientos diagnósticos.
Legal Information
ADVERTENCIA PARA EL COMPRADOR: LICENCIA LIMITADA<br />El uso de este producto está cubierto por la patente estadounidense 6,127,155 y las reivindicaciones de patente correspondientes fuera de los EE.UU.  La adquisición de este producto incluye una inmunidad limitada intransferible contra pleitos según las reivindicaciones de patentes anteriores para utilizar sólo esta cantidad de producto para la propia investigación interna del comprador.  No se transfiere expresamente, por implicación ni por estoppel derecho alguno sobre ninguna otra reivindicación de patente ni derecho alguno de realizar servicios comerciales de ningún tipo, entre otros, informar de los resultados de las actividades del comprador por un precio u otra consideración comercial.  Este producto está indicado solo para investigación. El uso para diagnóstico humano y veterinario bajo patente de Roche requiere una autorización aparte de Roche.  Todos los demás usos distintos de la investigación interna y los usos para diagnóstico humano y veterinario bajo las reivindicaciones de la patente de Roche requieren una autorización aparte de Thermo Fisher Scientific. Puede obtenerse más información sobre las autorizaciones de compra de Roche poniéndose en contacto con el Licensing Department of Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, EE.UU. o Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Alemania.  Puede obtenerse más información sobre las autorizaciones de compra de Thermo Fisher Scientific poniéndose en contacto con Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, EE.UU.</ br>ADVERTENCIA AL COMPRADOR: LICENCIA LIMITADA<br />El uso de este producto está cubierto por las patentes estadounidenses números 5,677,152 y 5,773,258 y las reivindicaciones de patente correspondientes fuera de los EE.UU.  La adquisición de este producto incluye una inmunidad limitada intransferible contra pleitos según las reivindicaciones de patentes anteriores para utilizar sólo esta cantidad de producto para la propia investigación interna del comprador.  No se transfiere expresamente, por implicación ni por estoppel derecho alguno sobre ninguna otra reivindicación de patente ni derecho alguno de realizar servicios comerciales de ningún tipo, entre otros, informar de los resultados de las actividades del comprador por un precio u otra consideración comercial.  Este producto está indicado solo para investigación.  El uso para diagnóstico humano y veterinario bajo patente de Roche requiere una autorización aparte de Roche.  Todos los demás usos distintos de la investigación interna y los usos para diagnóstico humano y veterinario bajo las reivindicaciones de la patente de Roche requieren una autorización aparte de Thermo Fisher Scientific. Puede obtenerse más información sobre las autorizaciones de compra de Roche poniéndose en contacto con el Licensing Department of Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, EE.UU. o Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Alemania.  Puede obtenerse más información sobre las autorizaciones de compra de Thermo Fisher Scientific poniéndose en contacto con Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, EE.UU.
FastStart is a trademark of Roche
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • FastStart Taq DNA Polymerase, in storage and dilution buffer 5 U/μl
  • PCR Reaction Buffer, with 20 mM MgCl2 10x concentrated
  • PCR Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • GC-RICH Solution 5x concentrated
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Visite la Librería de documentos
Methylation-sensitive high-resolution melting
Wojdacz TK, et al.
Nature Protocols, 3, 1903-1903 (2008)
Sam Kint et al.
Clinical epigenetics, 12(1), 36-36 (2020-03-01)
The HIV-1 proviral genome harbors multiple CpG islands (CpGIs), both in the promoter and intragenic regions. DNA methylation in the promoter region has been shown to be heavily involved in HIV-1 latency regulation in cultured cells. However, its exact role
Genetic mutational testing of Chinese children with familial hematuria with biopsy-proven FSGS
Li Y, et al.
Molecular Medicine Reports, 17, 1513-1526 (2018)
Burkhard Malorny et al.
International journal of food microbiology, 117(2), 211-218 (2007-05-22)
A collaborative study including 13 German laboratories was conducted to evaluate the performance of two non-patented real-time PCR methods for the detection of Salmonella in milk powder targeting the ttrC/ttrA- or the invA gene. The enrichment procedure and sample DNA
Lucia Carbone et al.
PLoS genetics, 5(6), e1000538-e1000538 (2009-06-27)
Gibbon species have accumulated an unusually high number of chromosomal changes since diverging from the common hominoid ancestor 15-18 million years ago. The cause of this increased rate of chromosomal rearrangements is not known, nor is it known if genome
Artículos
The choice of the PCR enzyme in combination with an appropriate buffer can profoundly affect PCR outcome.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.