Oligomères d'ADN sur mesure : synthèse d'ADN classiques
Caractéristiques des oligomères d'ADN |
---|
Oligomères d'ADN sur plaques
Nous pouvons formater vos oligomères pour qu'ils répondent du mieux possible aux exigences de votre application ainsi qu'à vos besoins d'automatisation et d'information.
Exemples de formats sur mesure :
- Plaques de 96 ou 384 puits : différents types de plaques disponibles
- Possibilité de normaliser la concentration avec des volumes fixes ou variables
- Forme sèche ou en solution (eau ou TE)
Outre les formats classiques, nous proposons d'autres options de personnalisation, par exemple :
- Codes-barres 1D ou 2D
- Plaque et tampons spécifiés par le client
- Plaques filles (copies)
- Amorces sens et antisens dans le même puits
Qualité
Chaque envoi est accompagné de fiches techniques téléchargeables dans le système informatique du client, où figurent l'emplacement des puits, la séquence, le nom de l'oligomère, le numéro de lot, le poids moléculaire, la valeur µg/OD, la longueur, la température de fusion (Tm), la concentration et le volume (en solution).
Des contrôles qualité supplémentaires ont été mis en place pour vérifier l'exactitude des formats sur mesure, par exemple :
- Contrôle du sens des plaques et de la position des puits par spectrométrie de masse
- Vérification des mélanges d'amorces (amorces sens et antisens dans le même puits) par spectrométrie de masse
- Vérification des codes-barres lisibles par la machine (1D et 2D)
- Contrôle visuel de toutes les plaques mères et filles avant expédition
En savoir plus sur notre système de contrôle et d'assurance qualité.
Contrôle des concentrations et identification des plaques
Nous utilisons divers automates de manipulation de liquides pour normaliser la concentration des oligomères. Un procédé de normalisation en plusieurs étapes permet d'ajuster les concentrations dans une plage étroite. À la fin du procédé, une lecture de l'absorbance finale (mesurée à 260 nm) permet de confirmer que chaque oligomère est à la concentration souhaitée.
Pools d'oligomères sur mesure
Nous pouvons fournir des pools d'oligomères sur mesure adaptés à vos exigences et au format requis. Nous avons optimisé nos capacités de production de formats sur mesure pour fournir des formulations complexes contenant des centaines d'oligomères en un seul et même pool.
Les pools d'oligomères peuvent être normalisés pour une concentration dans l'eau ou dans un tampon ou une quantité spécifique. Ils peuvent se présenter sous forme sèche ou liquide. Des aliquotes du pool d'oligomères peuvent être fournies sur demande. Au-delà des mélanges standards, nous sommes spécialisés dans la préparation de formulations complexes contenant des quantités variables de chaque oligomère du pool. Les mélanges simples peuvent être fournis sur des plaques ou dans des tubes ; les formulations complexes contenant un grand nombre d'oligomères sont livrées dans un tube adapté au volume du pool ou au format demandé par le client.
Pour toute demande de devis, veuillez nous contacter à [email protected].
Rendements minimaux garantis |
---|
* La garantie s'applique aux oligomères de 20 bases ou plus. Les oligomères de moins de 20 bases ont une densité optique (OD) plus faible. Les quantités en microgrammes sont calculées sur la base d'une valeur µg/OD de 30. Si cette valeur est inférieure à 30, le nombre de microgrammes indiqué sera d'autant plus faible. Le rendement des oligomères phosphorothioatés s'élève à 70 % des valeurs indiquées ci-dessus.
Délais de livraison |
---|
* Pour les projets d'envergure, un calendrier de livraison sera établi en fonction des besoins du client.