Méthode d'analyse : Étalon d'assurance qualité analytique pour les sulfites
Réactifs :
Réf. 106657, Sulfite de sodium pour l'analyse
Réf. 108418, Titriplex® III pour l'analyse
Réf. 116754, Eau pour l'analyse
Préparation d'une solution étalon :
Dissoudre 1,57 g de sulfite de sodium et 0,4 g de Titriplex® III avec de l'eau distillée dans une fiole jaugée de 1 000 ml étalonnée ou validée par un contrôle de conformité, puis compléter jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. La solution-mère préparée selon ce mode opératoire a une concentration en sulfites de 1 000 mg/l.
D'autres concentrations peuvent être préparées à partir de cette solution-mère par dilution.
Stabilité :
Lorsqu'elle est conservée dans un endroit frais (réfrigérateur), la solution-mère est stable une journée.