Merck
AccueilProduitsBiologie des protéinesSolutions pour les plateformes d'immunoessai
Solutions pour les plateformes d'immunoessai
Solutions pour les plateformes d'immunoessai
Que vous ayez besoin d'une détection ultrasensible après un essai SMC®, de tests ELISA robustes ou de données de profilage multiplex riches grâce à la technologie Luminex® xMAP®, nous pouvons vous aider à obtenir des données fiables pour chaque échantillon, avec un minimum de répétitions, pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour les étapes suivantes. Découvrez nos plateformes, notamment les instruments, kits et réactifs SMC® ("Single Molecule Counting"), nos kits MILLIPLEX® pour la détection multiplex de biomarqueurs avec les instruments Luminex®, et notre vaste gamme de tests ELISA en sandwich.
Kits et réactifs pour dosages ELISA
Kits ELISA
Un dosage par immunosorbant lié à une enzyme (ELISA pour "Enzyme-Linked Immunosorbent Assay") est un test immunologique réalisé sur une plaque multipuits dans lequel l'un des composants du test, généralement un anticorps ou un échantillon, est adsorbé sur une surface solide, en l'occurrence une plaque. Permettant une détection quantitative, sensible et rapide des analytes, pour un coût relativement bas, les tests ELISA représentent l'un des formats de dosage les plus simples à réaliser. En outre, la facilité d'adaptation d'un test ELISA à une méthode de criblage à plus haut débit permet aux chercheurs de tester un grand nombre d'échantillons en une seule opération.
Immunoessais multiplex MILLIPLEX® pour Luminex®
Votre temps et vos échantillons sont trop précieux pour que vous fassiez confiance à autre chose qu'aux tests multiplex MILLIPLEX® pour la plateforme Luminex® : ils sont soumis aux contrôles les plus poussés. De plus, chaque protocole inclut des données de performances robustes pour assurer la qualité optimale des données.
Immunoessais multiplex MILLIPLEX® pour Luminex®
Explorer d'autres catégories
Immunoessais SMC®
Technologie SMC®
La technologie SMC® ("Single Molecule Counting") permet de quantifier précisément les molécules, à des niveaux jusqu'alors indétectables.
Voir les produits