Anticorps pour la cytométrie en flux
L'analyse par cytométrie en flux est une technique couramment employée pour étudier les caractéristiques physiques et chimiques des cellules et des particules. Les anticorps sont utilisés dans la cytométrie en flux pour aider à caractériser les marqueurs à la surface des cellules, car ils permettent de détecter des antigènes spécifiques. Ces anticorps peuvent être directement conjugués à un fluorophore (détection directe), ou bien associés à un anticorps secondaire marqué par fluorescence (détection indirecte). En ajoutant des fluorophores particuliers à des anticorps spécifiques, il est possible de trier et d'analyser simultanément les cellules.
Pour des tests de cytométrie en flux réussis et des résultats reproductibles, il est essentiel d'utiliser des anticorps validés pour la cytométrie en flux et des contrôles adaptés. Nous proposons des anticorps primaires, des anticorps secondaires et des anticorps du type isotype de contrôle validés pour la cytométrie en flux et de grande qualité, capables de répondre à tous vos besoins en matière de cytométrie en flux.
Besoin d'aide pour trouver l'anticorps adapté à votre application ?
Utilisez notre outil de recherche d'anticorps pour voir et comparer nos anticorps par clonalité, application, réactivité de l'espèce, conjugué, espèce hôte et forme.
Products
Produit réservé à une utilisation en recherche. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques.
Sauf mention contraire dans les spécifications du produit, nos anticorps sont réservés à la recherche interne et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les usages à des fins commerciales, diagnostiques ou thérapeutiques. Nos méthodes de validation s'appliquent exclusivement aux activités de recherche ; elles ne confirment et ne garantissent en aucun cas que nos anticorps peuvent être employés pour des usages non autorisés, tels que décrits plus haut.
Ressources apparentées
- Article: Flow Cytometry Guide
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
- Article: Key Steps in Flow Cytometry Protocols
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
- Article: Multicolor Flow Cytometry
Uncover tips for multicolor flow cytometry experiments, including the challenges in multicolor flow cytometry, steps for how to build a multicolor flow cytometry panel, tandem dyes, and tools for multicolor assay design.
- Article: How to Select Flow Cytometry Dyes
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
- Article: Flow Cytometry Troubleshooting Guide
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
- Article: How to Choose a Secondary Antibody
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.