Formulations et technologies d'administration de médicaments
Instructions étape par étape pour la mise au point d'une nanoformulation
La formulation et la synthèse de particules pour l'administration de médicaments simplifiées
Les formulations de médicaments sont essentielles pour l'administration, l'efficacité et la stabilité de nombreux principes actifs (API) et sont devenues extrêmement importantes avec les progrès récents dans le domaine thérapeutique, notamment les vaccins à ARNm et autres acides nucléiques.
Nos kits de formulation NanoFabTx™ sont conçus pour garantir une synthèse facile et reproductible de nano ou microparticules chargées de médicament. Des protocoles détaillés avec des instructions pas à pas sont fournis pour le développement de nanoformulations, ce qui permet de s'affranchir d'une longue optimisation par essais-erreurs. Les kits de formulation et les mélanges lipidiques NanoFabTx™ peuvent être employés avec les méthodes traditionnelles de nanoprécipitation ou d'extrusion ou peuvent être combinés avec les kits de dispositifs microfluidiques NanoFabTx™ pour la synthèse rapide de particules d'administration de médicaments bien définies.
Products
Les applications potentielles de notre plateforme NanoFabTx™ incluent :
- La délivrance de petites molécules et d'acides nucléiques
- Le criblage et la sélection de formulations optimales pour les liposomes, les nanoparticules et les microparticules
- La détermination et le contrôle de la taille optimale des particules
- L'optimisation de la capacité et de l'efficacité du chargement du médicament
Kits de formulation de médicaments à base de polymères NanoFabTx™ pour la synthèse de médicaments encapsulés dans des particules
Nos kits de formulation de médicaments NanoFabTx™ sont conçus pour préparer des microparticules et des nanoparticules polymériques de taille spécifique pour la délivrance de médicaments à base de petites molécules. Chaque kit contient des polymères sélectionnés rationnellement, développés et testés par nos spécialistes en formulation. Nos kits de criblage de formulations NanoFabTx™ facilitent la sélection et l'optimisation des polymères en proposant un choix de plusieurs polymères, notamment les polymères biodégradables PEGylés et non PEGylés PLA, PLGA et PCL.
Mélanges lipidiques NanoFabTx™ pour la production de liposomes
Les liposomes sont largement utilisés pour toute une gamme de produits thérapeutiques, notamment les petites molécules, les acides nucléiques (ARNm, ARNsi, ADN), les protéines et les peptides. Nos mélanges de formulation lipidique NanoFabTx™ sont des mélanges lipidiques sélectionnés pour la préparation de liposomes. Nous proposons une grande variété de mélanges lipidiques pour répondre au mieux à vos besoins en matière de nanoformulation, notamment des liposomes PEGylés, cationiques et fonctionnalisés.
Kits de dispositifs microfluidiques NanoFabTx™ pour la synthèse de nanoparticules polymériques et lipidiques.
Les dispositifs microfluidiques constituent une plateforme pour la fabrication rapide et reproductible de microparticules, de nanoparticules, de nanoparticules lipidiques et de liposomes. Contrairement aux méthodes traditionnelles, la synthèse de nanoparticules par microfluidique permet d'obtenir des particules de taille contrôlée et de petite taille et peut facilement être transposée à l'échelle supérieure pour produire des lots de plus grande taille nécessaires aux essais précliniques.
Nos kits de dispositifs microfluidiques NanoFabTx™ comprennent une puce en verre microfluidique préassemblée, des tubes et des accessoires et peuvent être directement connectés à une pompe à seringue ou à un système de pompe pressurisée, comme la pompe Mitos P-Pump de Dolomite Microfluidics. Les kits de dispositifs microfluidiques NanoFabTx™ sont conçus pour fonctionner avec nos kits de formulation de médicaments et nos mélanges lipidiques NanoFabTx™.
Ressources apparentées
- Article: NanoFabTx™ – A ready-to-use Microfluidic Platform for mRNA Vaccine Formulation
NanoFabTx offers a microfluidic platform for mRNA vaccine formulation, aiding in preclinical assessments.
- Article: NanoFabTx™ Nanoparticle and mRNA Liposome Formulation Using the NanoAssemblr®
NanoFabTX kits enable precise drug delivery with lipid nanoparticles and liposomes for mRNA and nucleic acids.
- PDF: Material Matters 14.3 – Advanced Tools for Drug Delivery Research
Nanoparticle drug delivery systems are emerging as a useful tool for achieving controlled and targeted delivery of drug molecules and thereby enhancing therapeutic effect. The cover art for this issue depicts microfluidic-assisted nanoformulation, one method for fabricating liposomes and polymeric nanoparticles for the delivery of smallmolecule and biological drugs.
- Brochure: The Future of Drug Delivery: Lyophilized Liposome Flyer
Liposomes are one of the most common drug delivery carriers for small molecules and nucleic acid therapeutics.