Merck
Tests d'invasion et de migration cellulaire
Image de microscopie du test de cicatrisation Cell Comb™ pour l'étude de la migration cellulaire
Une métastase cancéreuse est le résultat cumulatif de multiples changements survenus au niveau des cellules tumorales et de leur micro-environnement qui permettent aux cellules de migrer ou d'envahir un tissu sain. Notre gamme de tests de migration, de tests d'invasion et de tests chimiotactiques et haptotactiques en chambre de Boyden permet aux chercheurs de simuler les conditions rencontrées in vivo par les cellules normales et métastasiques.
Aperçu du contenu
Tests de migration cellulaire
La migration cellulaire est fondamentale pour le développement embryonnaire, l'angiogenèse, la cicatrisation, la réponse immunitaire et l'inflammation. Comme les métastases sont le principal facteur de décès chez les patients atteints d'un cancer, comprendre les mécanismes de la migration cellulaire revêt une importance capitale dans la recherche sur le cancer. De nombreux tests de migration cellulaire emploient un test de cicatrisation qualitatif ou la technique plus quantitative de la chambre de Boyden.
Les méthodes avec une chambre de Boyden suivent la migration cellulaire en se basant sur la chimiotaxie et l'haptotaxie. La chimiotaxie décrit la migration cellulaire en réponse à des signaux chimiques extracellulaires, tandis que l'haptotaxie décrit la migration cellulaire en raison d'un gradient de protéines de matrice extracellulaire (MEC) immobilisées.
Les tests de migration QCM™ basés sur la chimiotaxie et l'haptotaxie sont disponibles en différentes tailles de pores et différents formats multipuits. Les tests de migration QCM™ ne nécessitent pas le marquage cellulaire, le grattage, le lavage et le comptage associés à d'autres protocoles impliquant un marquage des cellules à la calcéine AM.
Les tests de migration cellulaire InnoCyte™ au format multipuits concernent la migration due à la chimiotaxie uniquement. Cet essai mesure la migration de cellules épithéliales, mésenchymateuses et endothéliales à travers un pore de 8 µm vers une couche nourricière à l'aide d'un colorant fluorescent perméable aux cellules.
Test de cicatrisation pour l'étude de la migration cellulaire
Un test de cicatrisation permet d'étudier la migration cellulaire et la cicatrisation. Le test de cicatrisation génère une rayure à la surface d'une monocouche cellulaire à confluence afin de créer un espace libre et étroit, similaire à une blessure. Le test surveille ensuite la migration des cellules environnantes dans l'espace libre, jusqu'à ce que l'espace soit rempli. Notre test de cicatrisation Cell Comb™ crée un champ de rayures de haute densité afin de maximiser les bords de plaie, tout en laissant suffisamment de cellules intactes pour qu'elles puissent migrer jusque dans l'espace libre.
Image en gros plan d'une plaque de 96 puits dont chaque puits contient des cellules HT-1080 et présente en son centre un motif circulaire sombre distinctif. Les puits sont disposés en deux rangées de trois.
Image en gros plan d'une plaque de 96 puits dont chaque puits contient des cellules HT-1080. Les puits sont disposés en deux rangées de trois.
L'invasion par des cellules HT-1080 est déterminée par un test d'invasion cellulaire à 96 puits. Des cellules NIH3T3 ont servi de contrôle non invasif.
Tests d'invasion cellulaire
La capacité d'une tumeur à dégrader les constituants de la MEC de la membrane basale et du tissu associé est un indicateur du potentiel métastasique. Nos tests d'invasion cellulaire en chambre de Boyden QCM™ constituent une approche sensible à haut débit pour quantifier l'invasion cellulaire in vitro. Dans ce test, des cellules envahissent un modèle de membrane basale, dont les pores membranaires sont obstrués par une couche de protéines de MEC, ce qui bloque les cellules non invasives.
Le test de l'excroissance des neurites Chemicon® utilise la technologie de l'insert de culture tissulaire microporeux Millipore®, qui laisse passer les processus de formation de neurite au travers de pores de 1 µm, un diamètre qui empêche les corps cellulaires de se faufiler. Cet essai est optimisé pour les cellules PC12.