Équipement de comptage cellulaire
Il est essentiel de pouvoir compter de manière exacte et reproductible les cellules cultivées ou les cellules dissociées des tissus solides pour surveiller la vitesse de prolifération et la santé des cellules, analyser le succès d'une transformation ou de l'immortalisation, ou réaliser des ensemencements pour assurer la poursuite de la propagation ou d'autres expériences en aval.
Le recours à des méthodes manuelles traditionnelles comme l'hémocytométrie qui reposent sur un comptage visuel peut convenir dans certaines situations à haut risque. Bien qu'elle soit facilement accessible, l'hémocytométrie a un faible débit, dépend de la précision du technicien lors du mélange, du pipetage et du calcul, peut nécessiter des colorants nocifs pour le vivant et repose sur une transcription manuelle des données. Les compteurs automatiques constituent une alternative à plus haut débit, mais la plupart d'entre eux utilisent également une technologie reposant sur la vision du technicien pour extrapoler les comptages à partir de petits échantillons, et requièrent typiquement des colorants, des réactifs dédiés, ou les deux.
Products
Compteur de cellules automatique piloté manuellement Scepter™ 3.0
Les méthodes de comptage manuelles sont chronophages pour les laboratoires de recherche modernes, et nombre de compteurs automatiques sont encombrants et coûteux, s'appuient sur un comptage visuel de petits échantillons, et nécessitent des tubes et des réactifs spéciaux.
Le compteur de cellules Scepter™ 3.0 est le seul compteur automatique que l'on peut tenir à la main et piloter manuellement, et le seul système à offrir l'exactitude et la reproductibilité du comptage par impédance Coulter directement dans la hotte de culture. Tandis que les autres compteurs automatiques occupent de l'espace sur la paillasse et utilisent un logiciel de reconnaissance d'objets, une mise au point manuelle et des chambres de chargement remplies à la main, le compteur de cellules Scepter® 3.0 offre une vraie automatisation, sans le risque d'erreur associé aux systèmes dépendant de la vision du technicien. Avec son capteur microfluidique de précision microfabriqué, le compteur Scepter® 3.0 permet de compter des milliers de cellules par échantillon, évalue l'échantillon et effectue les calculs de manière à fournir des comptages cellulaires exacts et reproductibles en moins de 30 secondes.
Compteur de cellules automatique portatif Scepter™ 3.0
Le service d'ingénierie de Millipore® a réussi à simplifier l'utilisation du compteur Scepter™ 3.0 en améliorant sa conception :
- Transmission des données sans fil de l'instrument vers l'imprimante ou la station de travail du laboratoire
- Port USB permettant d'accéder aux données et de les transférer facilement et sans erreur
- Montage n'importe où pour le stockage et le chargement
- Positionnement ergonomique des commandes, pour un usage prolongé sans fatigue
- Affichage plus large, plus facile à lire
Dispositif de comptage manuel de cellules du type hémocytomètre
Hémocytomètre jetable Millicell®
L'hémocytomètre a été conçu à l'origine pour compter les cellules sanguines. Il est traditionnellement constitué d'une lame de verre épais avec une chambre d'un volume précis et un quadrillage qui permet de compter au microscope les cellules présentes dans un volume de fluide donné. En cas de comptage d'échantillons à haut risque, recourir à un hémocytomètre jetable permet de protéger le laboratoire en s'affranchissant du nettoyage et de la réutilisation d'hémocytomètres et de lamelles en verre fragiles et potentiellement dangereux. L'hémocytomètre jetable Millicell® est constitué d'un plastique optique de qualité semblable au quartz et fonctionne exactement comme la chambre de comptage bien connue de Neubauer. Vous n'aurez plus besoin de manipuler des lamelles et de désinfecter vos équipements de comptage grâce aux hémocytomètres à usage unique qui peuvent être jetés avec le matériel présentant un risque infectieux.
Ressources produits apparentées
À la une