Étalons pour titrage Karl Fischer
La présence d'eau dans les matières premières, intermédiaires et produits finis peut affecter les propriétés comme la durée de conservation et la stabilité, pour n'en citer que quelques-unes. Le titrage Karl Fischer est une méthode bien établie permettant de quantifier la teneur en eau des échantillons. C'est l'une des méthodes rapides les plus exactes pour la détermination de la teneur en eau de divers types d'échantillons, dans la plage de concentrations de 0,001 % à 100 %.
Pour garantir une détermination exacte du titre des réactifs Karl Fischer, il est essentiel de disposer de matériaux de référence certifiés (MRC) de grande qualité. Toute inexactitude au niveau des étalons de référence engendrera des erreurs dans les mesures analytiques. Outre la détermination de titres, les étalons d'eau Aquastar® sont utilisés en routine pour des contrôles périodiques de performances, afin de surveiller l'exactitude et la précision des instruments.
Notre gamme contient des étalons d'eau liquides et solides pour les applications volumétriques et coulométriques, ainsi que des étalons d'eau Karl Fischer pour certaines applications particulières, par exemple l'étalon d'eau pour four Aquastar® ou l'étalon d'eau pour huiles Aquastar® destiné à l'analyse des huiles.
Pour garantir une grande qualité, les étalons d'eau Aquastar® sont certifiés selon l'ISO 17034 et mesurés dans notre laboratoire d'étalonnage accrédité ISO/CEI 17025. Leur traçabilité remonte directement jusqu'aux unités du SI, et ils sont contrôlés par rapport à des matériaux de référence étalons d'instituts nationaux de métrologie tels que le NIST. Le certificat d'analyse (CoA) est documenté conformément au Guide ISO 31 et donne l'incertitude élargie, ce qui permet une intégration aisée dans votre budget d'incertitude global.
Ressources produits apparentées
- Brochure: Unleashing Accuracy in Water Determination
High Quality CRM Grade Karl Fischer Standards
- Brochure: Aquastar® Reagents for Brilliant Karl Fischer Titration Results
- Karl Fischer Titration Video Series
Improve Karl Fischer titration accuracy with video guides for Metrohm and Mettler instruments, ensuring precise measurement results.