Bandelettes pH, papiers pH, lecteurs et accessoires pour la mesure du pH
Le pH joue un rôle très important en biochimie, en chimie et dans les technologies, car il affecte de nombreux processus chimiques. Les résultats de nombreuses méthodes analytiques sont également influencés par le pH du solvant ou du tampon. Nous proposons un grand nombre de produits permettant de mesurer rapidement le pH selon différents modes de fonctionnement, notamment des papiers pH, des bandelettes pH et des tests pH en kit.
Products
Ressources apparentées
- Protocols and Application Notes
- Catalog: Water, Environmental, and Food & Beverage Analysis
We created an easy-to-navigate catalog to help you quickly find everything required for your measurements.
- White paper: Beverage Testing with the MQuant® StripScan Mobile App
This article examines the use and efficiency of the MQuant® StripScan mobile app to measure the pH of orange juice samples and nitrate concentration of mineral water samples.
Bandelettes pH sans dégorgement
Les bandelettes indicatrices de pH sans dégorgement MQuant® contiennent des colorants spéciaux qui sont liés de manière covalente au support en cellulose. De ce fait, il est possible de laisser indéfiniment les bandelettes indicatrices de pH dans le milieu d'analyse, et d'obtenir des mesures exactes même pour les échantillons faiblement tamponnés. Les bandelettes indicatrices de pH MQuant® couvrent différentes gammes de pH, depuis la gamme universelle de 0 à 14 jusqu'à des gammes plus spécifiques en fonction des applications. Pour plus de commodité, les bandelettes sont disponibles en sachets individuels, en tubes de 100 (unité standard) et en conditionnement personnalisé.
Tests de pH pour solutions turbides et colorées
Les bandelettes pH MQuant® et Reflectoquant® permettent de mesurer le pH des solutions colorées et/ou troubles, dans lesquelles les bandelettes indicatrices de pH classiques peuvent donner des résultats erronés. Dans ces bandelettes, la zone de réaction du pH repose sur un film de support transparent, qui permet aux utilisateurs d'évaluer simplement la couleur depuis la face arrière. Les particules provenant des échantillons turbides et les substances colorantes restent à la surface du tampon d'analyse et n'interfèrent pas avec la lecture du résultat. Les bandelettes pH sont spécialement conçues pour donner des résultats fiables dans les échantillons en solution turbides ou colorés, sans préparation supplémentaire de l'échantillon.
Lecteurs de tests de pH
Mesurez le pH avec notre appli mobile MQuant® StripScan, gratuite, qui lit numériquement les bandelettes de pH MQuant® de pH 0 à pH 14 en l'espace de quelques secondes. L'appli analyse la bandelette à l'aide de la caméra du téléphone et d'une carte de référence des couleurs. Les résultats obtenus peuvent être gérés, visualisés et partagés sans effort grâce au tableau de bord en ligne StripScan.
De plus, nous proposons des bandelettes avec étalonnage spécifique de chaque lot qui peuvent être utilisées avec notre réflectomètre portatif Reflectoquant® RQflex® 20 facile d'utilisation pour vos mesures quantitatives de pH en laboratoire.
Papiers pH et tests pH en kit
Nous disposons de toute une gamme de papiers indicateurs de pH classiques constitués d'un papier filtre de haute qualité imprégné d'une solution indicatrice ou d'un mélange de solutions indicatrices. Explorez notre offre de différents papiers pH MQuant® pour trouver le produit qui correspond parfaitement à votre application.
Pour les échantillons limpides et légèrement colorés, nous proposons des tests indicateurs de pH en kit MQuant® qui conviennent bien aux mesures dans l'eau potable, les eaux de chaudière, les eaux usées, les eaux de surface, d'aquarium et de piscine, ainsi que dans les échantillons de sols. De plus, dans le cas de solutions extrêmement turbides ou colorées, les échantillons peuvent être rendus incolores et limpides par filtration ou par un traitement au charbon actif afin de pouvoir mesurer le pH.