Contacellule palmare Scepter™ 3.0
Il contacellule Scepter™ 3.0 è l’unico contatore di cellule automatico che è allo stesso tempo palmare e portatile. Il contacellule Scepter™ 3.0 è l'unico dispositivo sul mercato in grado di portare l'accuratezza e la riproducibilità del metodi di conteggio Coulter, basato sull’impedenza, direttamente nella cappa di coltura. A differenza di altri contatori automatizzati che occupano spazio sul bancone e si affidano a software di riconoscimento degli oggetti, messa a fuoco manuale e camere di conteggio poco agevoli, il contatore di cellule Scepter™ 3.0 assicura una vera automazione, eliminando il rischio di errore che accompagna i sistemi basati sulla valutazione visiva. Grazie ad un sensore microfluidico di precisione, il contacellule Scepter™ 3.0 è in grado di effettuare in toto le operazioni di valutazione e di calcolo necessarie a produrre conte cellulari accurate e riproducibili in meno di 30 secondi.
Oltre ad essere l’unico contacellule automatico palmare sul mercato, il contacellule Scepter™ opera con tutta l’accuratezza del metodo Coulter, di gran lunga superiore ai metodi di valutazione visiva. Scopritene il funzionamento e i dati che ne attestano le prestazioni.
Il contacellule Scepter™ 3.0 ha dato prova di accuratezza con una varietà di tipi cellulari e con cellule di dimensioni diverse. Ecco un elenco di quali cellule di mammifero e quali altri fenotipi chiave sono stati validati rispetto al conteggio di precisione mediante Scepter™.
Registra il tuo strumento per assicurarti di ricevere tutti gli aggiornamenti software e firmware. In più, verrai informato per primo di ogni nuova applicazione e ogni novità.
State già utilizzando con successo lo strumento Scepter™ 2.0? Scoprite come passare alla versione 3.0, più affidabile, più facile da usare e da collegare a PC e stampanti.