Merck
HomeFotometria e riflettometriaDeterminazione fotometrica dei nitrati negli effluenti
Determinazione fotometrica dei nitrati negli effluenti
Determinazione fotometrica dei nitrati negli effluenti
Introduzione
Un eccesso di nitrati negli effluenti può rivelarsi problematico perché può portare alla contaminazione delle acque freatiche. Uno dei problemi che possono derivarne è l’eutrofizzazione — una crescita eccessiva di alghe e piante — che può avere un impatto negativo sugli ecosistemi acquatici1. Di conseguenza, il monitoraggio dei livelli di nitrati è critico per la tutela dell’ambiente. Qui di seguito viene descritta una procedura di determinazione dei nitrati negli effluenti per mezzo della fotometria e dei kit per l’analisi dei nitrati Spectroquant®.
Metodo sperimentale
I numeri di catalogo dei kit analitici si riferiscono ai metodi qui specificati:
  • 1.14542; 1.14773: In acido solforico concentrato, gli ioni nitrato reagiscono con un derivato dell’acido benzoico a formare un nitrocomposto di colore rosso, che viene quantificato poi per via fotometrica.
  • 1.14563; 1.14764; 1.09713: In soluzione solforica e fosforica gli ioni nitrato reagiscono con 2,6-dimetilfenolo (DMP) a formare 4-nitro-2,6-dimetilfenolo, che viene poi quantificato per via fotometrica. Il metodo è analogo al metodo DIN 38405-9
Reagenti, strumenti e materiali
Kit analitici
Per questa analisi è necessario disporre di uno dei kit qui elencati:
  • Metodo del test in cuvetta del nitrato: fotometrico 0,5 - 18,0 mg/l NO3-N 2,2 - 79,7 mg/l NO3- Spectroquant® (1.14542)
  • Metodo del test in cuvetta del nitrato: fotometrico, DMP 0,5 - 25,0 mg/l NO3-N 2,2 - 110,7 mg/l NO3- Spectroquant® (1.14563*)
  • Metodo del test in cuvetta del nitrato: fotometrico, DMP 1,0 - 50,0 mg/l NO3-N 4 - 221 mg/l NO3- Spectroquant® (1.14764*)
  • Metodo analitico del nitrato: fotometrico 0,2 - 20,0 mg/l NO3-N 0,9 - 88,5 mg/l NO3- Spectroquant® (1.14773)
  • Metodo analitico del nitrato: fotometrico, DMP 0,10 - 25,0 mg/l NO3-N 0,4 - 110.7 mg/l NO3- Spectroquant® (1.09713*)
* Incompatibile con Move 100
Strumenti
Per eseguire l’analisi, è necessario disporre di uno dei seguenti apparecchi:
  • Spettrofotometro VIS Spectroquant® Prove 100 (173016)
  • Spettrofotometro UV/VIS Spectroquant® Prove 300 (173017)
  • Spettrofotometro UV/VIS Spectroquant® Prove 600 (173018)
  • Fotometro Spectroquant® NOVA 30 (1.09748)
  • Fotometro Spectroquant® NOVA 60 (1.09751)
  • Fotometro Spectroquant® NOVA 60A (1.09752)
  • Colorimetro Spectroquant® Move 100 (1.73632)
Materiali
  • Cuvette rettangolari da 10 mm (1.14946) e/o
  • Cuvette rettangolari da 20 mm (1.14947) e/o
  • Cuvette rettangolari da 50 mm (1.14944)
Preparazione dei campioni
Gli articoli 1.14542 e 1.14773 sono adatti per campioni con elevati contenuti di cloruri (> 1000 mg/l). La tolleranza rispetto al COD è bassa per entrambi (1%). Gli articoli 1.14563 e 1.09713 sono compatibili con livelli elevati di cloruri (> 1000 mg/l) e COD (500 mg/l), ma non con una colorazione dei campioni.
I campioni torbidi devono essere filtrati prima di essere analizzati.
Analisi
Procedere alla determinazione con i kit analitici sopra elencati.
Operazioni di calcolo
Contenuto di nitrati in mg/l NO3-N = valore determinato analiticamente in mg/l NO3-N
Prodotti correlati
Si è verificato un errore inatteso.
Network error: Failed to fetch
Bibliografia
1.
Camargo JA, Alonso Á. 2006. Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environment International. 32(6):831-849. https://doi.org/10.1016/j.envint.2006.05.002