Merck
HomeFotometria e riflettometriaMetodo analitico: Assicurazione della qualità analitica (AQA), standard di cloro libero (acido dicloroisocianurico)
Metodo analitico: Assicurazione della qualità analitica (AQA), standard di cloro libero (acido dicloroisocianurico)
Preparazione di una soluzione standard di cloro libero
Reagenti
N° Cat.
N° Cat. 116754  Acqua per analisi
Preparazione di una soluzione standard
Disciogliere con acqua per analisi 1,850 g di sale sodico dell’acido dicloroisocianurico in un matraccio tarato da 1000 ml in possesso di certificato di calibrazione o di conformità certificata e portare a volume con acqua per analisi. La soluzione madre così preparata ha una concentrazione in cloro libero pari a 1000 mg/l.
A partire da questa soluzione concentrata, mediante le opportune diluizioni, è possibile preparare soluzioni ad uso analitico della opportuna concentrazione.
Stabilità
Se conservate al freddo (frigorifero), la soluzione madre e le soluzioni diluite ad uso analitico si mantengono stabili per un giorno.