Lisi delle cellule ed estrazione delle proteine per il saggio di Western blotting
Tutti i passaggi per estrarre le proteine dalle cellule o dai tessuti (freschi o congelati) vanno eseguiti a 2-8 °C. Di seguito è indicata la composizione di un tampone di lisi comunemente usato per preparare i campioni proteici. Nella pagina Strumenti di calcolo e app è disponibile un elenco di ricette per tamponi e altre soluzioni per Western blotting.
Tampone RIPA per l’estrazione delle proteine, soluzione pronta all’uso (N° Cat. R0278)
- NaCl (S3014) 150 mM
- Triton X-100 (T8787) 1%
- Sodio deossicolato (D6750) 0,5%
- SDS (74255) 0,1%
- Tris-HCl (T1503) pH 8,0, 50 mM
Inibitori delle proteasi – per non perdere le proteine durante la preparazione del campione
Protocollo per l’estrazione delle proteine
- Scartare il terreno nelle piastre di coltura e lavare le cellule con PBS ghiacciato.
- Scartare il PBS e aggiungere il tampone di lisi ghiacciato.
- Raschiare le cellule usando un raschietto per cellule di plastica previamente raffreddato. Trasferire le cellule in provette per microcentrifuga.
- Agitare il contenuto delle provette per microcentrifuga per 30 minuti a 4 °C.
- Centrifugare le provette a 16.000 x g per 20 minuti a 4 °C. Trasferire il surnatante in provette nuove da posizionare poi nel ghiaccio. Scartare il pellet.
Estrazione delle proteine da cellule in sospensione
- Centrifugare la sospensione cellulare a 2.000 x g per 5-7 minuti a 4 °C. Le cellule si accumulano sul fondo della provetta, scartare il surnatante.
- Aggiungere PBS ghiacciato al pellet delle cellule, quindi lavare mediante centrifugazione a 2.000 x g per 5-7 minuti a 4 °C.
- Aggiungere PBS ghiacciato al pellet delle cellule. Agitare il contenuto delle provette per microcentrifuga per 30 minuti a 4 °C.
- Centrifugare le provette a 16.000 x g per 20 minuti a 4 °C. Trasferire il surnatante in provette nuove da posizionare poi nel ghiaccio. Scartare il pellet.
Estrazione delle proteine da tessuti
- Procedere alla dissezione del tessuto di interesse su ghiaccio. Trasferire il tessuto all’interno di provette per microcentrifuga a fondo arrotondato e congelare immergendo rapidamente in azoto liquido.
- Per 5 mg di tessuto, aggiungere 300 µL di tampone di lisi ghiacciato e omogeneizzare con un omogeneizzatore elettrico. Durante l’omogeneizzazione, aggiungere altri 300-600 µL di tampone di lisi.
- Agitare il contenuto delle provette per 2 ore a 4 °C.
- Centrifugare le provette a 16.000 x g per 20 minuti a 4 °C. Trasferire il surnatante in provette nuove da posizionare poi nel ghiaccio. Scartare il pellet.
Normalizzazione della concentrazione totale di proteine nei campioni
- Prelevare un piccolo volume di lisato per effettuare la stima della quantità di proteine nel campione.
- Determinare la concentrazione delle proteine nei propri campioni tramite comparazione con quella negli standard, accertandosi che gli standard siano stati diluiti con lo stesso tampone usato per i propri campioni. La stima delle proteine può essere eseguita utilizzando il Reagente Coomassie per il dosaggio delle proteine (N° Cat. 27813), saggio dell’acido bicinconinico (BCA), con assorbanza a 280 nm.
- Trasferire il volume appropriato di ciascun lisato in provette per microcentrifuga in modo che tutti i campioni contengano la stessa concentrazione totale di proteine.
- Aggiungere una quantità di tampone di lisi ghiacciato sufficiente per portare tutti i lisati allo stesso volume.
Miscelare i campioni con il tampone di Laemmli per il caricamento su gel.
Di seguito è riportata la composizione del tampone necessario per caricare i campioni nei pozzetti del gel per l’elettroforesi.
Tampone di Laemmli 2X per il caricamento:
- Blu di bromofenolo (N° Cat. B5525) 0,004%
- 2-mercaptoetanolo 10%
- Glicerolo (N° Cat. G5516) 20%
- SDS (N° Cat. 74255) 4%
- Tris-HCl (N° Cat. T1503) 0,125 M
- A un dato volume di lisato cellulare, aggiungere un egual volume di tampone per il caricamento.
- Far bollire questa miscela a 95 °C per 5 minuti. Centrifugare a 16.000 x g per 5 minuti.
- Questi campioni possono essere conservati a -20 °C oppure usati direttamente nell’elettroforesi su gel.