Purificazione dei prodotti di reazione della marcatura di anticorpi con i filtri Amicon® Ultra
Al termine di una reazione per la marcatura di anticorpi, utilizzando un normale filtro centrifugo Amicon® Ultra, con qualche ciclo di diafiltrazione è possibile rimuovere efficacemente il marcatore non incorporato senza diluire il campione. Seguire il protocollo sottostante per rimuovere i marcatori fluorescenti non reagiti con gli ultrafiltri centrifughi.
Rimozione di marcatori fluorescenti non reagiti al termine di una reazione di coniugazione di anticorpi
- Caricare la soluzione di anticorpi con marcatura fluorescente (1 mg in 2 mL) in due filtri Amicon® Ultra-4 mL con MWCO di 10 kDa e centrifugare a 4.000 x g per 10 minuti.
- Ridiluire i retentati (circa 50 μL ciascuno) portandoli a 2 mL con acqua e ricentrifugare. Ripetere questo passaggio due volte.
- Al termine di ciascuna centrifugazione, mettere da parte campioni del retentato e del filtrato per le analisi in SDS-PAGE e la quantificazione mediante spettroscopia UV-Vis.
Risultati
Figura 1.Gel SDS-PAGE di BSA marcata con FITC prima e dopo ciascuno dei quattro cicli di diafiltrazione. È possibile osservare dell'FITC non incorporato nel materiale di partenza e nel primo filtrato. La maggior parte del marcatore libero viene rimossa con un ciclo di ultrafiltrazione; nei cicli successivi l'FITC libero è praticamente al di sotto della soglia di rivelazione. I risultati della determinazione della fluorescenza nei diversi campioni (Figura 2) confermano questo risultato.
Figura 2.Il segnale dovuto all’FITC libero si riduce dell’~ 80% dopo la prima ultrafiltrazione, fino a raggiungere il 98% di rimozione nei cicli di filtrazione successivi. Ciò dimostra che per la purificazione delle reazioni di marcatura delle proteine è possibile ricorrere all’ultrafiltrazione in alternativa alla gel-filtrazione.
Network error: Failed to fetch