Merck
HomeFotometria e riflettometriaMetodo analitico: rame (totale) nei mangimi
Metodo analitico: rame (totale) nei mangimi
Strumenti e reagenti
N° Cat. 173016 Spettrofotometro VIS Spectroquant® Prove 100 o
N° Cat. 173017  Spettrofotometro UV/VIS Spectroquant® Prove 300 o
N° Cat. 173018  Spettrofotometro UV/VIS Spectroquant® Prove 600 o
N° Cat. 109748  Fotometro Spectroquant® NOVA 30 o
N° Cat. 109751  Fotometro Spectroquant® NOVA 60 o
N° Cat. 173632 Colorimetro Spectroquant® Move 100
N° Cat. 114946  Cuvette rettangolari da 10 mm e/o
N° Cat.. 114947  Cuvette rettangolari da 20 mm e/o
N° Cat. 114944  Cuvette rettangolari da 50 mm
N° Cat. 114553  Test in cuvetta del rame Spectroquant®
N° Cat. 114767  Test del rame Spectroquant®
N° Cat. 100731  Acido solforico al 95-97% per analisi
N° Cat. 107209  Perossido d′idrogeno al 30% (Perhydrol®) per analisi
Cat.No. 105432  Ammoniaca, soluzione al 25% per analisi
N° Cat. 109535  Strisce indicatrici universali di pH MColorpHastTM, pH 0 - 14
N° Cat. 116754  Acqua per analisi
Filtro a pieghe
Preparazione dei campioni
In un bicchiere di vetro da 400 ml coperto con un vetro da orologio, mescolare 1,0 g di materiale campione finemente polverizzato e 15 ml di acido solforico al 95-97%; scaldare poi per 30 minuti su una piastra riscaldante. Dopo aver lasciato raffreddare, pipettare nella soluzione, lentamente e con cautela, 15 ml di Perhydrol®. Riscaldare nuovamente la soluzione nel bicchiere coperto fino a che non diventa incolore.
Nel bicchiere scoperto, riscaldare poi per un breve periodo di tempo la miscela, in modo da far evaporare gli acidi fino a che sia rimasto solo un residuo cristallino umido Dopo aver aggiunto altri 15 ml di Perhydrol®, sottoporre un’altra volta la miscela ad evaporazione, portandola quasi a secco.
Sciogliere il residuo in acqua per analisi, trasferire in un matraccio tarato da 100 ml e portare a volume con acqua per analisi. Dopo miscelazione, filtrare su filtro a pieghe per rimuovere i silicati. In alcuni casi, prima dell’analisi potrebbe essere necessario regolare il pH. Il range di pH ottimale è 4 - 10; regolare con la soluzione ammoniacale al 25% e controllare l’esito dell'operazione con le strisce indicatrici universali di pH.
Procedura analitica
Procedere alla determinazione con uno dei kit sopra elencati.
Operazioni di calcolo
Contenuto di rame (totale) in mg/kg Cu = valore misurato in mg/l Cu x 100
Materiali
Si è verificato un errore inatteso.
Network error: Failed to fetch