Calcio nella birra
Determinazione fotometrica con un derivato della ftaleina
Strumenti e reagenti:
N° Cat. 173016 Spettrofotometro VIS Spectroquant® Prove 100 or
N° Cat. 173017 Spettrofotometro UV/VIS Spectroquant® Prove 300 or
N° Cat. 173018 Spettrofotometro UV/VIS Spectroquant® Prove 600 or
N° Cat. 114946 Cuvette rettangolari da 10 mm e/o
N° Cat. 114947 Cuvette rettangolari da 20 mm e/o
N° Cat. 114944 Cuvette rettangolari da 50 mm
N° Cat. 100049 Kit Spectroquant® per il calcio
N° Cat. 116754 Acqua per analisi
Preparazione dei campioni
Versare 100 ml di birra in un becher da 600 ml. Mescolare per circa 1 ora con un’ancoretta magnetica, in modo da eliminare completamente la CO2. In alternativa, è possibile utilizzare un bagno a ultrasuoni Attenzione: si forma parecchia schiuma!
Procedura di diluizione
I campioni che contengono più di 4,00 mg/l di calcio devono essere diluiti con acqua per analisi, secondo quanto indicato nella tabella seguente.
A tal fine, pipettare x ml della soluzione degassificata (colonna 2 della tabella) in un matraccio tarato da 100 ml e portare a volume con acqua per analisi
(= campione di birra diluito).
Analisi:
Determinare il contenuto di Ca2+ mediante i kit analitici elencati in precedenza, confrontandolo con un bianco contenente acqua per analisi (al posto della birra) più i reattivi.
Sugli strumenti Prove il metodo è preprogrammato, ma ad ogni batch è necessario procedere con una taratura.
Per i dettagli, riferirsi al manuale Prove.
Si consiglia di condurre una taratura con 5 - 10 punti di misura sull’intero campo di misura.
È opportuno verificare regolarmente la taratura utilizzando soluzioni standard.