Merck
Vinblastine sulfate salt ≥97% (HPLC)
Vinblastine sulfate salt
Vinblastine sulfate salt ≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
VLB, Vincaleukoblastine sulfate salt
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H58N4O9 · H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
909.05
Numero CE:
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Alias del gene
Punto di fusione (°C)
Purezza
Spettro di attività
Settori di ricerca
Livello qualitativo
Meccanismo d’azione