Verapamil Related Compound A
Sinonimo/i:
3,4-Dimethoxy-α-[3-(methylamino)propyl]-α-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile monohydrochloride
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H26N2O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.86
Products
Marchio
Peso formula
Produttore