Thifluzamide
Sinonimo/i:
2′,6′-Dibromo-2-methyl-4′-trifluoromethoxy-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxanilide, N-[2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-5-thiazolecarboxamide
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H6Br2F6N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
528.06
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Produttore
Purezza
Formato