Merck
vibrant-m
Rosuvastatin for system suitability
vibrant-m
Sinonimo/i:
Rosuvastatin calcium salt
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H54CaF2N6O12S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1001.14
Products
Peso formula
Produttore