Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Purificazione dell'acqua
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
Diventate "Site Smart"
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
PTFE washer for Quickfit
®
cone/screw thread adapter
Products
Categoria del prodotto
washer (6)
Produttore
Filtra i prodotti
Showing 1-6 of 6
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Z320196
PTFE washer for Quickfit
®
cone/screw thread adapter,
13 thread, couples 6.0 - 7.0 mm diameter
Espandi
Visualizza i prezzi
Z320218
PTFE washer for Quickfit
®
cone/screw thread adapter,
18 thread, couples 7.0 - 8.5 mm diameter
Espandi
Visualizza i prezzi
Z320226
PTFE washer for Quickfit
®
cone/screw thread adapter,
24 thread, couples 6.0 - 7.0 mm diameter
Espandi
Visualizza i prezzi
Z320242
PTFE washer for Quickfit
®
cone/screw thread adapter,
24 thread, couples 10.5 - 11.5 mm diameter
Espandi
Visualizza i prezzi
Z320269
PTFE washer for Quickfit
®
cone/screw thread adapter,
28 thread, couples 10.5 - 11.5 mm diameter
Espandi
Visualizza i prezzi
Z320277
PTFE washer for Quickfit
®
cone/screw thread adapter,
28 thread, couples 18.0 - 19.0 mm diameter