Prilocaine
Sinonimo/i:
Prilocaine, (±)-2′-Methyl-2-(propylamino)propionanilide, N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H20N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.31
Products
Marchio
Peso formula
Produttore
Ente
Formato
Livello qualitativo
Applicazione
Taglio della confezione
Linea API
Tipo di materiale di riferimento
Showing 1-3 of 3