Merck
N-Benzylidenebenzenesulfonamide 97%
N-Benzylidenebenzenesulfonamide
N-Benzylidenebenzenesulfonamide 97%
Formula condensata:
C6H5SO2N=CHC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.30
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Punto di fusione (°C)
Purezza
Applicazione