Klebsiella-Selektiv-Supplement
Sinonimo/i:
Carbenicillin, α-Carboxybenzylpenicillin solution
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H18N2O6S
Peso molecolare:
378.40
Numero CE:
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Applicazione
Idoneità del microrganismo